Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-RPL13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-RPL13 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP40218_T100
Fournisseur:  Aviva Systems Biology
Anti-RPL13 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP40218_T100
Fournisseur:  Aviva Systems Biology

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Ribosomal Protein L13
  • Symbole de l'antigène:
    RPL13
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    C-terminal
  • Adsorption croisée:
    none
  • ID de gène:
    6137
  • Synonymes antigène:
    L13|D16S444E|BBC1|D16S44E
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Type: Primary
Antigen: RPL13 (ribosomal protein L13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: