Anti-SMN1 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP40209_P050
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:survival of motor neuron 1, telomeric
- Symbole de l'antigène:Survival of Motor Neuron 1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Western blot:Yes
- Épitope:N-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:6606
- Synonymes antigène:SMA@|SMA|SMA3|T-BCD541|SMN|GEMIN1|SMA1|SMA2|SMA4|TDRD16A|SMNT|BCD541
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Type: Primary
Antigen: SMN1 (survival of motor neuron 1, telomeric)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: