Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody
  AVIVARP40199_P050
Anti-AIFM1 Rabbit Polyclonal Antibody
  AVIVARP40199_P050

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated 1
  • Symbole de l'antigène:
    AIFM1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Zebrafish
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    C-terminal
  • Adsorption croisée:
    none
  • ID de gène:
    9131
  • Synonymes antigène:
    COWCK|NADMR|AIF|NAMSD|CMT2D|COXPD6|PDCD8|CMTX4
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    50 µG

 

 

Type: Primary
Antigen: AIFM1 (apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Zebrafish