Anti-TUBB2A Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP40177_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:tubulin, beta 2A class IIa
- Symbole de l'antigène:TUBB2A
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Mouse
- Western blot:Yes
- Épitope:middle
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:7280
- Synonymes antigène:TUBB2|TUBB|CDCBM5
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: TUBB2A (tubulin, beta 2A class IIa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse