Anti-SPI1 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP37890_T100
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene
- Symbole de l'antigène:SPI1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Mouse
- Western blot:Yes
- Épitope:N-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:20375
- Synonymes antigène:Dis-1|Spi-1|PU.1|Tfpu.1|Sfpi-1|Sfpi1|Dis1|Tcfpu1
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:100 µG
Type: Primary
Antigen: SPI1 (spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse