Anti-GREB1 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP34733_P050
Fournisseur: Aviva Systems Biology
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Growth regulation by estrogen in breast cancer 1
- Symbole de l'antigène:GREB1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Western blot:Yes
- Épitope:middle
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:9687
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: GREB1 (growth regulation by estrogen in breast cancer 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: