ContactUsLinkComponent
Anti-HSP90AA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-HSP90AA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-3181R
Supplier:  Bioss
Anti-HSP90AA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-3181R
Supplier:  Bioss
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1
  • Symbole de l'antigène:
    HSP90AA1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorption croisée:
    none
  • Synonymes antigène:
    HSPCA|Hsp89|EL52|HSP86|LAP-2|HSPCAL1|HSPN|Hsp90|HSPC1|HSP90N|HSPCAL4|LAP2|HSP89A|HSP90A
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HSP90AA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat