Anti-SLC16A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Référence BOSSBS-10249R
Fournisseur: Bioss
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Solute Carrier Family 16 Member A1
- Symbole de l'antigène:Solute carrier family 16, member 1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Adsorption croisée:none
- Synonymes antigène:MCT1|MCT1D|HHF7|MCT
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: SLC16A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat