Sodium hydroxyde 8 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Référence 4.80763.9200
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:200 L
- Seq:773
Spécifications
À propos de cet article
:
:40 g/mol
Point d'ébullition:109 °C (1013 hPa)
Densité:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548