ContactUsLinkComponent
Acide orthophosphorique 10%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF pour production biopharmaceutique, SAFC®
Corrosif
Acide orthophosphorique 10%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF pour production biopharmaceutique, SAFC®
Référence 4.80951.1000
Numéro CAS:  
Corrosif
Acide orthophosphorique 10%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., NF pour production biopharmaceutique, SAFC®
Référence 4.80951.1000
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    121
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :98 g/mol
Densité:∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
 :GHS05
Numéro CAS:7664-38-2
Formule:H₃PO₄
Numéro MDL:MFCD00011340