Acide acétique ≥80%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Référence 1.37072.1000
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 L
- Seq:034
Spécifications
À propos de cet article
:
:60.05 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-580-7
UN:2790
ADR:8,
:GHS05
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152