ContactUsLinkComponent
VWR®, Minuteur numérique, un canal
  609-0206
undefined
VWR®, Minuteur numérique, un canal
  609-0206
  • Résolution:
    0,1 s
  • Couleur:
    violet/blanc
  • Désignation:
    Minuteur numérique, monocanal
  • Taille:
    81,3×71,1×30,5 mm
  • l×p×h:
    81,3×71,1×30,5 mm
  • Précision:
    ±0,01% (5 s)
  • Cdt:
    1
Conçu avec 10 boutons, ce minuteur permet une saisie directe pour une programmation plus rapide du temps souhaité. Il comporte différentes options d’installation, par exemple à plat sur une paillasse ou en vue verticale, avec une attache sur une blouse de laboratoire ou sur une surface métallique.
  • Fonction de compte et décompte et affichage du temps écoulé après le décompte
  • Capacité de 99 minutes, 99 secondes
  • Alarmes sonores et visuelles
  • Mémorisation de la dernière heure réglée
  • Nécessite deux piles AAA
 : Individuellement testé et contrôlé selon NIST dans un laboratoire accrédité A2LA (certification #2448.01) conformément à la norme ISO 17025:2005. Conformité avec la directive RoHS.
 : Fourni avec un support rabattable, un dos magnétique, une attache de poche, deux piles AAA et un certificat d’étalonnage.