Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Humidity and temperature loggers, OPUS 10
Humidity and temperature loggers, OPUS 10
Fournisseur:  LUFFT G
Certificats
Humidity and temperature loggers, OPUS 10
Fournisseur:  LUFFT G
Spécifications
  • Catalog No:
  • 628-9221
  • LUFF8152.10U
  • LUFF8152.10
  • Sonde:
  • NTC
  • NTC
  • NTC
  • Affichage:
  • LCD (65×40 mm)
  • LCD (65×40 mm)
  • LCD (65×40 mm)
  • Interface:
  • RS232
  • USB
  • RS232
  • Batterie - Durée de vie:
  • 400 days
  • 20 - 50 h
  • 2 years
  • Intervalles d’enregistrement:
  • 1/10/30/60 s
  • 1/10/30/60 s
  • 1/10/30/60 s
  • Poids:
  • 250 g
  • 250 g
  • 250 g
  • L×P×H:
  • 115×108×25 mm
  • 115×108×25 mm
  • 115×108×25 mm
  • Data memory - No. of readings:
  • 120000
  • 120000
  • 120000
  • Piles:
  • 3,6 V (mono cell)
  • 3,6 V (mono cell)
  • 3,6 V (mono cell)