EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Catalog # 84864.600
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:170 mL
- Seq:2515
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C):0.0995 - 0.1005 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:336.21 g/mol
:Dose pour préparer 1 l de solution
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672