Colorimètres spectrophotométriques, Lovibond® modèle AF
TINT107103
- Source de lumière:2 lampes halogènes au tungstène de 12 V, 20 W
- Désignation:AF710-3
- Modèle:Modèle AF
- Poids:8,3 kg
- L×P×H:330×100×480 mm
- Cdt:1
L'AF710-3 est un instrument visuel utilisé pour mesurer la couleur des huiles et des graisses.
La couleur est déterminée en comparant la lumière transmise à travers une colonne d'huile avec celle transmise à travers une série de verres de couleur rouge et jaune étalonnés conformément à l'échelle colorimétrique AOCS-Tintometer®.
Les verres permettent de trouver une couleur dans la lumière passant à travers l'huile. Cette couleur est ensuite exprimée en unités de rouge et de jaune.