VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux, avec tableau blanc
Catalog # 609-0208
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Minuteur numérique, 4 canaux, avec tableau blanc
- l×p×h:114,3×25,4×88,9 mm
- Précision:±5 s/day
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce minuteur est intégré à un tableau blanc avec marqueur et effaceur, ce qui permet de garder une trace du temps et d'autres informations essentielles. Il offre différentes options de montage : à plat sur la paillasse, vue verticale et fixé sur une surface métallique.
- Compteur progressif et à rebours commutable avec affichage du temps écoulé après le décompte
- Capacité de 23 heures 59 minutes qui peut être changée en capacité de 59 minutes 59 secondes
- Alarme audible pour chaque canal
- Mémorisation de la dernière heure réglée
- Confirmation sonore lors de l'activation d'une touche pour la saisie de données
Certifications: Individuellement testé et contrôlé selon NIST dans un laboratoire accrédité A2LA (certification n°2448.01) conformément à la norme ISO 17025:2005. Conforme aux directives RoHS.
Delivery: Fourni avec piles et certificat d'étalonnage. Deux piles AAA requises.