Centrifuge, Bench, Refrigerated, PerfectSpin 24 R, peqlab
Catalog # PEQL91-PSPIN-24R
Supplier: VWR Peqlab
Specifications
- Capacité:24×1,5/2,0 ml
- Vitesse max.:13500 min⁻¹
- Niveau de bruit:56 dB(A)
- Température:–10...+40 °C
- Désignation:Refrigerated centrifuge, PerfectSpin 24 R, with rotor
- Modèle:PerfectSpin 24 R
- FCR max.:17135 ×g
- Temps d'accélération/de freinage:17/18
- Alimentation:230 V, 50 - 60 Hz
- Minuterie:0,5 - 99 min. or continuous
- Poids:22 kg (with rotor)
- L×P×H:280×430×248 mm
- Cdt:1