Pens
Pens
Spare recording pen, violet
N° de catalogue THIE500847
Fournisseur:   Thies Clima
Pens
N° de catalogue THIE500847
Fournisseur:  Thies Clima
Pens
Pens
Spare recording pen, violet
Prix
12.70 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Felt pen for recording instruments, like Hygrograph and Hygrothermograph.
Spécifications
  • Couleur:
    violet
  • Désignation:
    Spare recording pen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..