Aneroid barometer
935 - 1065 hPa; 700 - 800 Torr, 1,0 hPa; 1,0 Torr, 300 g
N° de catalogue THIE3.1509.00.000
Fournisseur: Thies Clima
Aller à
Product Details & Documents
Light grey varnished
- Flange for wall mounting
- Ø (scale): 100 mm
- Ø×H: 120×45 mm
Spécifications
- Plage de mesure:935 - 1065 hPa; 700 - 800 Torr
- Résolution:1,0 hPa; 1,0 Torr
- Poids:300 g