Colorimètre, spectral, X-Rite RM200CQ
SIMEVF0620
- Source de lumière:25 LED indépendantes tridimensionnelles (longueurs d'onde UV et 8 longueurs d'onde visibles)
- Désignation:Colorimètre, X-Rite RM200QC, portable
- Environmentally Preferable:
- Modèle:X-Rite RM200QC
- Affichage:4,5 cm colour TFT
- Système d'illumination/lecture:D65/10 and A/10
- Interfaces:USB (mass storage device)
- Durée de mesure:1,8
- Gamme de mesure:4 mm; 8 mm
- Géométrie de mesure:45/0 image capture
- Reproductibilité:Typical: 0,10 DE 94 on white (D65/10)
- Capacité mémoire Echantillons:350
- Cdt:1
Le spectrocolorimètre d'imagerie X-Rite RM200QC fait le lien entre l'aspect de la couleur et la couleur du matériau, depuis les lots de matières entrantes jusqu'à l'envoi des produits sortants. Il est conçu pour fournir des comparaisons stables des couleurs pour les matériaux et produits nécessitant un contrôle des couleurs.
- Établir un programme de couleurs complet
- Améliorer la compréhension entre les utilisateurs
- Optimiser le contrôle qualité
- Outils réactifs et rapides
Conditions de fonctionnement : 0 à 40 °C ; 20 à 80% RH