Plateaux à usage général
Supplier: Gilac PROFESSIONNEL
Jump to:
About this item
Plateaux, en PE-HD, idéaux pour lever la pâte et utilisés pour le stockage.
- Qualité et durabilité élevées
- Bonne résistance chimique
- Résistance à des températures pouvant aller de –40 à +90 °C
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Plateaux, en PE-HD, idéaux pour lever la pâte et utilisés pour le stockage.
- Qualité et durabilité élevées
- Bonne résistance chimique
- Résistance à des températures pouvant aller de –40 à +90 °C
Product Family Options
Product Information