GOJO® FMX™ Distributeurs, 1250 ml
N° de catalogue 115-0490
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Spécifications
- Capacité:1250 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:GOJO® FMX™ dispenser
- Seq:01
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Distributeurs manuels pour les savons moussants GOJO®.
- Garantie à vie
- Comprend une lucarne et un hublot
- Fonctionnement par poussée d'une seule main
- Flacons de recharge fabriqués à partir de PET 100 % recyclé
Contient une recharge de 1250 ml pour les savons moussants GOJO®.
Colour: White
WxDxH: 157x130x269 mm
Informations de commande: Ce distributeur manuel fait partie du programme de distributeurs gratuits GOJO. Pour recevoir un distributeur manuel GRATUIT, vous devez acheter au moins une recharge. Les distributeurs manuels disponibles pour cette offre sont GOJO® ADX-12™, PURELL® ADX-12™, GOJO® ADX-7™, GOJO® PRO TDX™ , et GOJO® FMX™, savon et gel hydroalcoolique PURELL® ES4, GOJO® PRO TDX™ et GOJO® FMX™.