ContactUsLinkComponent
Mélangeur orbital, résistant au CO2
Mélangeur orbital, résistant au CO2
Certificates
undefined
Mélangeur orbital, résistant au CO2
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0921
  • 444-0947
  • Vitesse:
  • 30 - 300 min⁻¹
  • 30 - 300 min⁻¹
  • Mouvement d'agitation:
  • Orbital
  • Orbital
  • Charge max.:
  • 6 kg
  • 6 kg
  • Orbit:
  • 19 mm
  • 19 mm
  • Poids:
  • 13 kg
  • 13 kg
  • L×P×H:
  • 360×300×96 mm
  • 360×300×96 mm
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together