ContactUsLinkComponent
Thermomètre numérique, N9005
Thermomètre numérique, N9005
Catalog # COMAN9005
Supplier:  COMARK
Thermomètre numérique, N9005
Catalog # COMAN9005
Supplier:  COMARK
Specifications
  • Plage de mesure:
    −200…+1372 °C
  • Résolution:
    0,1 (<1000); 1,0 (>1000) °C
  • Poids:
    270 g
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    68/79×31×183 mm
  • Précision:
    ±0,1 %
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ce thermomètre industriel offre une flexibilité accrue et une connexion de sonde sous-miniature.
  • Haute précision avec réponse rapide
  • Affichage de l'heure permanente
  • Minuteur et alarme
  • Arrêt automatique réglable
  • Protection antimicrobienne BioCote®
Avec sondes à thermocouple de type K et T.
Delivery: Supplied without probe.