Imprimante de lames, Signature®
Catalog # 720-2826
Supplier: Primera Technology Europe
Specifications
- Poids:7,62
- Désignation:Imprimante de lames Signature®
- l×p×h:180×320×219 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
L'imprimante à transfert thermique économique et compacte de Primera Technologies imprime directement sur les lames, mettant fin à l'écriture manuscrite ou aux étiquettes difficiles à appliquer. L'impression en couleur permet à l'utilisateur de n'utiliser que des lames dépolies blanches tout en conservant un codage couleur différencié. Les lames à imprimer sont chargées dans une cartouche d'une capacité de 100 lames maximum.
- Impression à la demande, en noir et blanc ou en couleurs
- Imprimez du texte, des graphiques, des logos, des codes-barres linéaires et 2D
- Résolution 300 dpi
- Encre résistante aux produits chimiques
- Réduisez le risque de mauvaise identification des étiquettes
Vitesse d'impression : jusqu'à 9 lames/minute (monochrome) ; 5 lames/minute (couleurs pleines) ; 4 lames/minute (couleurs de processus)