Savon moussant, savon moussant pour les mains GOJO® Premium
Référence 115-0550
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Spécifications
- Désignation:Savon moussant pour distributeur sans contact TFX™, flacon de recharge de 1200 ml
- Seq:061
- Cdt:2
Spécifications
À propos de cet article
Produit une mousse épaisse et généreuse pour un lavage optimal et agréable des mains.
- Doux pour la peau
- Parfum agréable de canneberge
- PET durable et recyclable, 30% de matériau en moins que le PE-HD rigide (GOJO SMART-FLEX™)
- Les flacons de recharge se mettent en place rapidement et facilement (GOJO SANITARY SEALED™)
Couleur : violet Transparent
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904