Stirring rods
Stirring rod, Verre, 5 mm, 150 mm
N° de catalogue HACH177001
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Documents
HACH177001_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø:5 mm
- Désignation:Stirring rod
- Longueur:150 mm
- Matière:Verre