pH electrode filling solution
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml, 65 mL
N° de catalogue HACH5194100
Fournisseur:   Hach
pH electrode filling solution
N° de catalogue HACH5194100
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH electrode filling solution
pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml, 65 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 36.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 65 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    65 mL
  • Désignation:
    pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
Spécifications