Étalon de calibration multi-éléments IV dans acide nitrique dil. pour ICP
N° de catalogue 85025.180
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon multi-éléments IV dans acide nitrique dil. pour ICP
Spécifications
À propos de cet article
23 éléments: 1000 mg/L Ag; Al; B; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; In; K; Li; Mg; Mn; Na; Ni; Pb; Sr; Tl; Zn (HNO₃ 2%)