Kits de test, tannins et lignine
HACH193701
: Hach
:
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Kit de test pour tannins/lignine, modèle TA-3
- Plage de mesure:0 - 15 mg/l
0 - 150 mg/l
Conçu pour analyser les tannins et la lignine et indiquer les résultats en mg/l d'acide tannique.
- Méthode simple et économique par disque de couleur
- Kit de test facile à transporter offrant des résultats rapides
: ce kit comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, de l'eau déionisée, une bouteille de mélange, un entonnoir, des papiers de filtration, un mode d'emploi et une mallette de transport.