Kits de test pour pH, modèle 17
Supplier: Hach
Certificates
About this item
Il s'agit d'une méthode par disque de couleur simple et économique constituant l'une des plus précises méthodes pour kit de test visuel pour pH.
Delivery: Ce kit comprend un réactif indicateur, un disque de couleur, une boîte de comparaison, deux tubes de visée, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Frequently Bought Together