Visual colour kits, phosphate
Visual colour kits, phosphate
Total phosphate test kit, model PO-24, 0 - 0,8 mg/l
0 - 4 mg/l
0 - 40 mg/l, 1 KIT
N° de catalogue HACH225001
Fournisseur:   Hach
Visual colour kits, phosphate
N° de catalogue HACH225001
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Visual colour kits, phosphate
Visual colour kits, phosphate
Total phosphate test kit, model PO-24, 0 - 0,8 mg/l
0 - 4 mg/l
0 - 40 mg/l, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 765.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
This kit provides measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).
Informations de livraison: Kit includes five reagents, colour disc, comparator box, viewing adapter, two viewing tubes, bottle, flask, dropper tube, stove and cover, test tube clamp, funnel, filter paper, deionized water, instructions and carrying case.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Total phosphate test kit, model PO-24
  • Plage de mesure:
    0 - 0,8 mg/l<br />0 - 4 mg/l<br />0 - 40 mg/l
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH173006
    Tube de visée couleur, en verre
    6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - SFr. 59.10
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH173106
    Bouchons pour tube de visée en verre
    6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST - SFr. 32.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH173200
    Boîte de comparaison des couleurs
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 34.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH4660004
    Tube de visée couleur, en plastique avec bouchon
    4
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST - SFr. 40.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • HACH4660200
    Kit, en PP bleu, 220×170×150 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 57.60