VWR®, Horloge murale radiocommandée
Fournisseur: VWR Collection
Certificats
À propos de cet article
Affichage de l’heure, de la température et de l’humidité depuis n’importe où
- Calendrier avec mois, date et jour
- Horloge avec format ¹²/₂₄ heures
- Le signal radio de l’horloge atomique du Royaume-Uni (Anthorn, Cambria) ou d’Europe continentale (Mainflingen, Allemagne) définit automatiquement la date et l’heure correctes; le calendrier affiche le mois/la date, le jour, les années bissextiles, l’alarme
- Giant-Digits™ 63 mm visibles depuis 30 m
L×P×H : 229×32×127 mm
Certifications: Traçabilité conforme aux normes du NIST. Étalonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Livraison: Livré avec des piles, un support mural, un support à paillasse et un certificat d’étalonnage.
Informations associées
Frequently Bought Together