VWR® Clip-It™, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0205
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:blanc/bleu
- Désignation:Minuteur numérique, un canal, Clip-It™
- Seq:01
- l×p×h:50×19×38 mm
- Précision:±0,005 %
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette minuterie, avec une précision de quartz, comporte des fonctions de compteur et de décompteur.
- Mode décompte de 100 heures jusqu’à 1 seconde (par incréments de 1 s)
- Mode chronomètre : compte de 1 seconde à 99 heures puis reprend à zéro
- À zéro, une alarme retentit pendant 60 secondes ou peut être arrêtée manuellement
- Un aide-mémoire enregistre les derniers paramètres définis pour une réutilisation rapide, ce qui est utile pour les durées de minuterie utilisées régulièrement
- Le fonctionnement à cinq touches est rapide et intuitif
- Peut être attaché à une blouse de laboratoire, une ceinture, un ordinateur portable ou un bloc-notes
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Delivery: Fourni avec une attache, un aimant, une pile et un certificat d’étalonnage.