VWR®, Minuteur numérique, trois canaux, avec horloge
Catalog # 609-0204
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:blanc/gris
- Désignation:Minuteur numérique, trois canaux
- Seq:01
- l×p×h:51×12,7×82,5 mm
- Précision:±0,01 %
- Cdt:1
Specifications
About this item
Counts up and down with clock for 99 hours, 59 minutes, 59 seconds.
- Three-line LCD with 9,6 mm high digits: Displays three different countdown/alarm times simultaneously
- Quartz-crystal accuracy is 0,01%
- Alarm for each channel sounds for 60 seconds
- When zero is reached, alarm sounds, 'TIMES UP' is displayed, the timer begins counting up
- Memory returns the display to the previously programmed time
Certifications: L’étalonnage est conforme aux normes ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, et accrédité par A2LA pour la traçabilité de conformité aux normes NIST.
Delivery: Fourni avec un clip, un support, un aimant, une pile et un certificat d’étalonnage.