VWR®, Minuteur numérique à chiffres extra-grands, un canal
609-0189
- Couleur:blanc/bleu
- Désignation:Minuteur numérique, un canal
- Seq:01
- l×p×h:80×25×70 mm
- Précision:±0,01 %
- Cdt:1
Ce minuteur comporte des chiffres extra-grands qui permettent une visualisation facile jusqu’à 18 mètres de distance.
- Capacité de minuterie : 99 minutes, 59 secondes (par incréments de 1 seconde)
- Comptage croissant et décroissant
- L’alarme affiche le temps écoulé depuis le déclenchement de l’alarme
- Mémoire Bounceback™ automatique pour les durées de minuterie utilisées régulièrement
: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
: Fourni avec crochet, attache, support de paillasse à chevalet, dos aimanté, pile et certificat d’étalonnage.