Lingettes pour salles propres, présaturées, stériles AlphaSat® 10
Catalog # 115-1891
Anbieter: Texwipe
Technische Daten
- Emballage:20 lingettes/FlexPack ; 20 paquets/boîte
- Désignation:TX3285
- L×l:230×230 mm
- Cdt:400
Technische Daten
Über diesen Artikel
Ces lingettes 100% composées de polyester à filaments continus aux bords thermo-soudés sont conçues pour libérer un minimum de particules ou de fibres, de manière à convenir aux environnements critiques et stériles. Les lingettes sont pré-imprégnées à 70% d'isopropanol (IPA) de qualité USP.
- Utilisation optimisée de l'isopropanol pour une élimination efficace des particules et de l'alcool pulvérisé en excès
- Résistance supérieure pour un essuyage rigoureux tout en évitant les accrochages sur les équipements
- La lingette glisse facilement sur les surfaces avec une faible abrasion
- Taille appropriée pour les contraintes d'espace des isolateurs
Idéales pour le nettoyage des environnements de salles propres, y compris l'intérieur des isolateurs aseptiques de préparation, les isolateurs aseptiques dans le cadre de la fabrication de produits pharmaceutiques et les armoires de sécurité biologique.
À utiliser dans des environnements de salles propres classe A, ISO 3 à 5.
Packaging: Double bagged in a small resealable flexpack package for easy entry into aseptic and sterile isolators.