ContactUsLinkComponent
Unités de filtration centrifuge, Vivaspin® Endotest
  512-0640
 :  Sartorius
undefined
Unités de filtration centrifuge, Vivaspin® Endotest
  512-0640
 :  Sartorius
  • MWCO:
    20 kD
  • Seq:
    01
  • Ø×H:
    30×116 mm
  • Surface de filtration:
    3,9 cm²
  • Volume d'échantillon:
    Swing bucket rotor: 15,0 ml
    Fixed angle rotor: 12,5 ml
  • Cdt:
    12
Pour 2 à 15 ml, membrane de triacétate de cellulose. Dispositif d'ultrafiltration à usage unique pour la concentration d'endotoxine et l'élimination des substances pouvant interférer avec le test LAL d'échantillons liquides. Ce dispositif est une unité d'ultrafiltration basée sur des colonnes de micro-centrifugation. Il peut être utilisé efficacement dans un rotor à godet oscillant ou à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger à fond conique de 50 ml.
  • Temps de manipulation minimisé
  • Idéal pour la concentration d'échantillons pour des applications sans endotoxine