VWR®, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0198
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:blanc/bleu
- Désignation:Minuteur numérique, un canal
- Seq:01
- l×p×h:89×16×57 mm
- Précision:±0,01 %
- Cdt:1
Specifications
About this item
Compteur/Décompteur à partir de 99 minutes, 59 secondes.
- La LED verte clignote toutes les secondes lorsque le temps restant est inférieur à 10 secondes
- Le voyant rouge clignote lorsque le décompte est terminé et l’affichage indique le temps écoulé depuis l’alarme
- Volume réglable ou muet avec voyant clignotant
- Trois mémoires de comptes à rebours
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Delivery: Fourni avec des piles, un dos aimanté, un support / une attache et un certificat d’étalonnage.