Rubans d'emballage, rubans filaments, 8959, Scotch®
Catalog # 817-0449
Supplier: 3M
Specifications
- Largeur:25,0 mm
- Désignation:Ruban de filaments, 8959, avec adhésif en caoutchouc synthétique
- Cdt:1 Roll
Specifications
About this item
Ces rubans d'emballage à filaments standard 8959 sont composés d'un film en PP ScotchPro™ avec un adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant.
- Renforcement en fibre de verre par tissage croisé
- Haute résistance à la traction dans les sens longitudinal et transversal
- Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
- Convient au transport d'emballages de marchandises dangereuses
Longueur : 50,0 m
Couleur: Transparent