Human plasma
Fournisseur:   Rockland Immunochemicals
Human plasma
Certificats
Human plasma
32 variantes
Product Details & Documents
Plasma is obtained from non-hemolysed blood collected from healthy, fasted donors. Sterilisation is accomplished by filtration.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Human plasma in ACD, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in ACD, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in ACD, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in ACD, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in alsevers, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in alsevers, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in alsevers, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in alsevers, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in sodium citrate, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in sodium citrate, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in sodium citrate, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in sodium citrate, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in sodium EDTA, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in sodium EDTA, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in sodium EDTA, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in sodium EDTA, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in potassium EDTA, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in potassium EDTA, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in potassium EDTA, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in potassium EDTA, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in sodium heparin, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in sodium heparin, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in sodium heparin, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in sodium heparin, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in lithium heparin, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in lithium heparin, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in lithium heparin, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in lithium heparin, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.
  • Human plasma in potassium oxalate, sterile
    50 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 1 390.00 SFr.
    1 390.00 SFr.
    1 * 50 mL
       1 390.00 SFr.
  • Human plasma in potassium oxalate, sterile
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 100 mL
       2 400.00 SFr.
  • Human plasma in potassium oxalate, sterile
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4 800.00 SFr.
    4 800.00 SFr.
    1 * 500 mL
       4 800.00 SFr.
  • Human plasma in potassium oxalate, sterile
    1.000 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 8 870.00 SFr.
    8 870.00 SFr.
    1 * 1.000 mL
       8 870.00 SFr.