ContactUsLinkComponent
Plaques PCR, Eppendorf twin.tec® LoBind
Plaques PCR, Eppendorf twin.tec® LoBind
Catalog # EPPE0030129.571
Supplier:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
undefined
Plaques PCR, Eppendorf twin.tec® LoBind
Catalog # EPPE0030129.571
Supplier:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Couleur du socle:
    orange
  • Nb de puits:
    96
  • Profil:
    Standard
  • Jupe:
    Fully skirted
  • Couleur des puits:
    incolore
  • Seq:
    10
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Cdt:
    300
  • Volume puits:
    0,15 ml
Specifications
About this item
Les plaques PCR Eppendorf twin.tec® associent d'une part des puits en polypropylène à parois extrêmement fines pour optimiser le transfert thermique vers l'échantillon et d'autre part des armatures solides en polycarbonate pour optimiser la rigidité et la résistance à la torsion. Les plaques Eppendorf twin.tec® permettent de réduire le risque de contamination croisée grâce aux bordures de puits surélevées à des fins d'étanchéité efficace.
  • PCR clean
Ces plaques Eppendorf twin.tec® sont dédiées à la PCR quantitative en temps réel, la PCR standard, la PCR à débit élevé et la manipulation d'échantillons de faible volume.
Ordering information: Les plaques PCR sont disponibles avec des code-barres sur demande. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.