VWR®, Système de mesure de la densité, portable
Catalog # 611-3131
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Désignation:Système de mesure de la densité
- Cdt:1 KIT
- Précision affichage:0,001 g
- Plage de pesée:310 g
Specifications
About this item
Un système portable complet pour les mesures de densité, comprenant une balance portable et un kit de mesure de la densité pour les solides et les liquides avec les accessoires nécessaires, le tout présenté dans une mallette de transport personnalisée.
- Balance de précision
- Kit de densité pour solides et liquides
- Poids de calibrage, classe F1, 200 g
- Logiciel installé sur la balance pour l'étalonnage automatique des solides et des liquides
- Les valeurs de densité sont indiquées directement sur l'écran de la balance
La balance portable LPC-313 est dotée d'une batterie interne rechargeable et d'une cage de pesée circulaire de Ø 135 mm pour s'adapter au bac rond de Ø 90 mm.
Mallette de transport : l×p×h : 370×480×150 mm
Poids : 4,5 kg
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery: Fourni avec balance, cage de pesée circulaire, poids d'étalonnage, cylindre gradué 250 ml, bécher gradué 250 ml, thermomètre analogique, plongeur en verre, panier d'échantillons, bras de suspension et supports, dans une mallette de transport.
Caution: