ContactUsLinkComponent
Outils de dispersion pour OV5
Outils de dispersion pour OV5
Catalog # VELPA00000037
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
undefined
Outils de dispersion pour OV5
Catalog # VELPA00000037
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Specifications
  • Désignation:
    Outil de dispersion pour milieux solides/liquides
  • Longueur:
    220 mm
  • Seq:
    44
  • Cdt:
    1
  • Stator/Rotor Ø:
    30/23 mm
  • Type:
    VSS3FER3