ContactUsLinkComponent
Macron Fine Chemicals™ CHEM-SOLV®, Laboratory Glassware Cleaner
Catalog # 2157-04
undefined
Macron Fine Chemicals™ CHEM-SOLV®, Laboratory Glassware Cleaner
Catalog # 2157-04
Technische Daten
  • Désignation:
    CHEM-SOLV®, laboratory glassware cleaner
  • Seq:
    01
  • Type de conditionnement:
    Jerrican
  • Emballage:
    Narrow mouth polyethylene bottle
  • Cdt:
    1 qt US
Technische Daten
Über diesen Artikel
CHEM-SOLV® est un nettoyant acide sans chrome qui permet d'éliminer les graisses de silicone, le sang séché et d'autres résidus organiques du verre et du plastique de laboratoire. Il s'agit d'une alternative écologique et plus sûre aux solutions d'acide chromique et sulfurique.
  • Sans ions interférents
  • Idéal pour nettoyer le matériel de laboratoire utilisé dans les procédures analytiques sensibles et les analyses organiques
  • Nettoie la verrerie sans frotter