Résines échangeuses d'ions, billes, BAKER ANALYZED® IONAC® Forme NM-60 H+/OHˉ, Type I 16-50 Mesh (échangeur à lits mélangés), J.T.Baker®
N° de catalogue 4631-01
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 5 %
- Bead Size Distribution: Greater than 1.250 mm:≤5 %
- Bead Size Distribution: Less than 0.315 mm:≤2 %
- Operating capacity /mixed bed at 0.02 MOhm-cm, Eq/L:≥0.55
- Resistivity/Operating Capacity Mixed Bed test (NaCl): Resistivity after exhaustion, MOhm-cm (in minutes):≥16
- ¹ Measured to a 20,000 ohm-cm resistivity end point. The unit kgr/cf = kilograins per cubic foot.:≥16