ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 2.5 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Corrosive
Sodium hydroxyde 2.5 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Catalog # 5666-02
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Sodium hydroxyde 2.5 mol/l (2.5 N) en solution aqueuse, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire solution volumétrique, J.T.Baker®
Catalog # 5666-02
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    PE bottle, narrow mouth
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    2.40 - 2.60
  • Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:
    = 5 ppm
  • Normality:
    2.40 - 2.60
  • Chloride (Cl):
    ≤5 ppm
  • ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤1 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤0.5 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt:9…10 °C
Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548