ContactUsLinkComponent
Spray anti-buée stérile pour lunettes autoclavables, BioClean™
Spray anti-buée stérile pour lunettes autoclavables, BioClean™
N° de catalogue 113-8145
Fournisseur:  Nitritex
undefined
Spray anti-buée stérile pour lunettes autoclavables, BioClean™
N° de catalogue 113-8145
Fournisseur:  Nitritex
Spécifications
  • Désignation:
    Spray anti-buée stérile pour lunettes autoclavables, BioClean, flacon de 60 ml
  • Taille:
    60 ml
  • Cdt:
    10
Spécifications
À propos de cet article
Ce spray anti-buée stérile est conçue pour une utilisation avec dse lunettes autoclavables.
  • Deux pulvérisations sur l'intérieur des lunettes
  • Sécher à l'aide d'une lingette pour salles propres
  • Utilisation après chaque cycle d'autoclave
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma