ContactUsLinkComponent
Florisil® 60 - 100 mesh, J.T.Baker®
Florisil® 60 - 100 mesh, J.T.Baker®
Référence M368-07
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
undefined
Florisil® 60 - 100 mesh, J.T.Baker®
Référence M368-07
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle, white, blue T/E cap
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 10 %
  • Mesh - On U.S. No. 60 Sieve:
    ≤10 %
  • Mesh - Thru U.S. No. 100 Sieve:
    ≤10 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :100.38 g/mol
Densité:2,51 Kg/L
EINECS:215-681-1
Numéro CAS:1343-88-0
Formule:MgO₃Si
Numéro MDL:MFCD00078249