ContactUsLinkComponent
Batterie externe rechargeable
  611-8684
undefined
Batterie externe rechargeable
  611-8684
  • Désignation:
    Batterie rechargeable externe pour une utilisation portable
  • Seq:
    341
  • Cdt:
    1
Batterie écologique pour remplacer les batteries plomb-acide dont le transport est désormais limité/interdit.
  • Batterie au lithium-ion longue durée - jusqu'à 40 heures - en fonction du périphérique connecté et de l'utilisation
  • Temps de charge rapide de la batterie : 5 heures
  • Voyants d'état de charge
  • 3 sorties (2 ports USB et 1 CC 9 V/12 V)
  • Capacité: 10000mAh/37 W
Pour une utilisation avec certaines balances VWR sur l'ensemble du laboratoire, de l'usine ou sur toute surface plane. Toutefois, la batterie possède d'autres applications très utiles avec les smartphones, les tablettes, les iPod ou une gamme d'appareils alimentés par le biais d'un port USB.
Poids: 304 g
L×P×H: 120×80×23 mm
Adaptée à une utilisation avec les balances VWR suivantes : 611-2292; 611-2293; 611-2295; 611-2296; 611-2297; 611-2298; 611-2299; 611-2300; 611-2301; 611-2302; 611-2303; 611-2304; 611-2305; 611-2306; 611-2307; 611-2308; 611-2309; 611-2310; 611-2311; 611-2319; 611-2320; 611-2321; 611-2371; 611-2372; 611-2373; 611-2548; 611-2565; 611-2600; 611-2605; 611-2606; 611-2607; 611-2610; 611-2629; 611-8622; 611-8623; 611-8624.
 : Fournie avec un câble USB en spirale ; 10 adaptateurs de sortie vers des périphériques différents (micro-USB, mini-USB, PSP, NDS, Nokia N70, LG KG800, Sony K750, Samsung G600, Samsung D800, Apple iPod/iPhone/iPad) - 6 adaptateurs pour ordinateur portable et netbook A =Sony, B=Toshiba, NEC, C=IBM, Acer, Toshiba, D=HP, NEC, G=Acer, Compaq, Asus Benq, H=Samsung) ; chargeur de voiture 12 V et adaptateur d'alimentation secteur avec prise EU.